Documentos clave
Z719684
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile
Sinónimos:
low-binding tip, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volumen máximo:
1000 μL
esterilidad:
sterile
Características:
barrier: no
envase:
pack of 1000 ea (Racked)
case of 5000 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial:
Sorenson 10230T
Materiales
colorless
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (Racked)
case of 5000 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial
Sorenson 10230T
volumen máximo
1000 μL
Descripción general
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Información legal
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)