Saltar a
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Sinónimos:
single use forceps, single use tweezers
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
6 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$65.600
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
$65.600
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
L
110 mm
color
dark blue
General description
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F4517F3892F4642
description
dark blue, L 110 mm, straight tip
description
L 10 in.
description
L 4 3/4 in.
description
L 12 in.
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
L
110 mm
L
10 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)