Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
Sinónimos:
3D, 3D Cell Culture
About This Item
Productos recomendados
sterility
sterile
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303024-BR
fiber diam.
~300 μm
pore size
300 μm (Fiber spacing)
binding type
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)