Z688487
Bio-Pure™ alcohol wipes
100% biodegradable
Sinónimos:
cleaning wipes
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech BPWP-1000
envase
40 ea of
Descripción general
Características y beneficios
- 100% Biodegradable with re-sealable packaging reduces waste, maintaining product longevity and reducing environmental impact.
- Formulated with 70% isopropanol alcohol and 30% water to guarantee effective cleaning and disinfection.
- Strong, lint-free wipes protect delicate surfaces, ensuring precision cleaning without leaving behind particles or scratches
- Durable, strong fabric construction prevents the wipes from tearing or falling apart during use, enhancing convenience and reliability in routine lab cleaning tasks.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)