Z663670
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, yellow vinyl
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
yellow vinyl
envase
roll of 15 m
fabricante / nombre comercial
Brady PTL-42-439-YL
disponibilidad
available only in EU
An × L
25.40 mm × 15 m
Categorías relacionadas
Información legal
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)