Documentos clave
Z645540
Nichiryo pipette tips
volume range 0.1-10 μL, elongated, bulk pack
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiales
colorless
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 1000 ea (bag)
fabricante / nombre comercial
Nichiryo BMT-SS
disponibilidad
not available in (France)
volumen máximo
10 μL
intervalo de volumen
0.1-10 μL
volumen
0.1—10 μL
Características y beneficios
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)