Documentos clave
Z640174
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 2-200 μL
Sinónimos:
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Longitud:
53 mm
volumen máximo:
200 μL
esterilidad:
sterile
envase:
pack of 100 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial:
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
intervalo de medición del volumen
2-200 μL
Longitud
53 mm
volumen máximo
200 μL
Descripción general
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Información legal
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)