Z614467
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 10 kDa
Sinónimos:
Centrifugal concentrator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
descripción
PES membrane
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
envase
package of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Sartorius VS0601
Parámetros
10000 × g max. centrifugal force
volumen de bloqueo
30 μL
área de la membrana
2.5 cm2
tamaño tubo
~15 mL
volumen de trabajo
6 mL
tamaño de poro
10 kDa MWCO
Categorías relacionadas
Descripción general
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)