Z354066
BenchGuard-Extra bench liner sheets
size 20 in. (49 cm) × 24 in. (60 cm)
Sinónimos:
Bench Liner Sheets, BenchGuard Liner Sheets, BenchGuard Sheets
About This Item
Código UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
tamaño
20 in. (49 cm) × 24 in. (60 cm)
Descripción general
Extra absorbent for heavy spills, up to 800 mL/m2. PE underside prevents leakthrough. Convenient pre-cut benchtop-size sheets, 20 × 24 in. (49 × 60 cm).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)