Documentos clave
Z330906
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
glass key
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated: no
fabricante / nombre comercial
Bistabil®
Lenz 4.0100.73
embudo capacidad
2,000 mL
conector calibre
6.0 mm
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)