Z329185
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 64 mm, bar diam. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante / nombre comercial
BRAND 137622
Longitud
64 mm
barra diám.
10 mm
anillo pivotante diám.
11 mm
Descripción general
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Otras notas
BR137622 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)