Documentos clave
Z326623
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
Flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck14/23
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
250 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidad
250 mL
Descripción general
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit PP Stopfen. Beschriftung für hohen Kontrast in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Otras notas
BR37251 (India)
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)