Z326046
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 2 mL, blue graduations
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Características
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27309
intervalo de medición
accuracy: 0.02 mL
capacidad
2 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.