Z325775
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to contain
camber 0.2 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Características
class A
graduation
subdivision 0.001 mL
supplementary to DIN range
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27704
intervalo de medición
accuracy: 0.002 mL
Longitud
360 mm
inclinación
0.2 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.