Z325457
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 1 mL
About This Item
Productos recomendados
material
AR-Glass
feature
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range: no
manufacturer/tradename
BRAND 27070
capacity
1 mL
General description
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.