Z325171
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 50 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descripción
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 30518
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Longitud
540 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.