Z324019
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, clear soda-lime glass
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear soda-lime glass
round bottle
Junta
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Características
without cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 126965
capacidad
2 L
diám. × Al
160 mm × 200 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)