Z290750
Vacuum filtration assembly funnel stems
no membrane support, membrane diam. 47 mm, connector for stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
glass housing
Características
no membrane support
envase
pkg of 1 ea
membrana diám.
47 mm
Adaptador
connector for stopper
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)