WHAWB120065
Tarjetas QIAcard™ FTA™ PlantSaver
4 sample areas per card, pkg of 100 ea
Sinónimos:
QIAcard™ FTA™ PlantSaver (100)
About This Item
Productos recomendados
description
125 μL maximum volume/sample area, 500 μL maximum total volume/card
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Qiagen WB120065
General description
Aplicaciones:
Analizar el ADN vegetal mediante ensayos basados en PCR, detección de organismos modificados genéticamente (GM), cría seleccionada por marcadores, identificación de varietales, análisis filogenético, amplificación de loci de bajo número de copias, análisis de invasores, amplificación de desplazamiento múltiple, identificación transgénica.
Análisis:
El tejido vegetal se tritura físicamente en la tarjeta y el ADN se une a la matriz.
El recubrimiento químico de la tarjeta FTA™ protege el ADN de la degradación y permite que las tarjetas se almacenen a temperatura ambiente durante períodos de tiempo prolongados. Para preparar la muestra para PCR, la matriz se lava con dos disoluciones tampón acuosas no tóxicas.
El ADN permanece unido a la matriz durante la purificación y un pequeño disco (1,2 o 2 mm de diámetro) de la matriz proporciona suficiente plantilla para el análisis de PCR.
Features and Benefits
- Con apretar muestras vegetales sobre la matriz FTA™ o aplicar el homogeneizado se captura y estabiliza el ADN.
- Conservación y recolección a temperatura ambiente y elevada para su práctica recogida en el campo.
- Menor tamaño de muestra: solo se requieren hojas jóvenes, lo que reduce el tiempo de crecimiento y acelera la investigación.
- Purificación rápida en 30 minutos: se puede purificar ADN listo para PCR en FTA™ en tres pasos simples, todo en un solo tubo a temperatura ambiente.
Other Notes
Campo de uso: Para uso exclusivo en investigación interna
Los clientes también vieron
Artículos
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.