WHAWB120055
QIAcard™ FTA™ Mini (100)
mini, 2 sample areas per card, pkg of 100 cards
Sinónimos:
QIAcard™ Tarjetas FTA™ no indicadoras
About This Item
Productos recomendados
description
FTA mini card with 2 sample areas per card, 125 μL maximum volume/sample area, 250 μL maximum total volume/card
manufacturer/tradename
Qiagen WB120055
packaging
pkg of 100 cards
suitability
suitable for (isolation, purification and storage of nucleic acids)
General description
™Formato QIAcard FTA™ Mini con 2 zonas para recoger, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras de color como la sangre. La tecnología FTA™ permite lisis celular en contacto, desnaturalización de proteínas y estabilización inmediata y protección de ácidos nucleicos.
Las mini tarjetas FTA™ utilizan la tecnología QIAcard™ FTA™ que simplifica la manipulación y el procesamiento de los ácidos nucleicos. Las tarjetas FTA™ contienen compuestos químicos que lisan las células, desnaturalizan las proteínas y protegen a los ácidos nucleicos de las nucleasas, la oxidación y el daño UV. Las tarjetas FTA™ inactivan rápidamente los microorganismos, como los patógenos sanguíneos, y evitan el crecimiento de bacterias y otros microorganismos..
Son prácticas para protocolos que requieren diferentes ubicaciones de prueba y archivado de muestras. Pueden procesarse independientemente muestras diferentes.
Application
- Identificación transgénica
- Medicina transfusional
- Cribado de plásmidos
- Análisis alimentarios y agrícolas
- Descubrimiento de fármacos
- Genómica
- Análisis de STR
- Identificación animal
- Amplificación del genoma completo
- Biología molecular
Features and Benefits
- Dos áreas de muestra para la aplicación de un volumen de hasta 250 μl de muestra por tarjeta.
- Simplemente aplique su muestra a la tarjeta FTA™ . Las membranas y los orgánulos celulares son lisados y los ácidos nucleicos liberados y atrapados en las fibras de la matriz. Los ácidos nucleicos permanecen inmovilizados y se conservan para su transporte, procesamiento inmediato o almacenamiento prolongado a temperatura ambiente.
- Dado que los ácidos nucleicos capturados se conservan, las tarjetas FTA™ facilitan la recolección de muestras en ubicaciones remotas y simplifican el transporte de las muestras.
- Reenvíe las muestras al laboratorio sin necesidad de una cara manipulación especial o utilización de hielo seco, y procéselas a su conveniencia.
- Las tarjetas FTA™ se pueden utilizar con prácticamente cualquier tipo de muestra: sangre, células cultivadas, células bucales, plásmidos y tejido sólido.
- Los ácidos nucleicos capturados están listos para purificación cuando lo esté usted. Sólo tiene que perforar la tarjeta FTA, lavar con reactivo de purificación FTA y enjuagar con disolución amortiguadora TE-1 (Tris-HCl 10 mM, EDAT 0,1 mM, pH 8). El ADN que hay en el fragmento perforado lavado está listo para su utilización en aplicaciones como la PCR, el análisis de SNP y la PCR en tiempo real. Dado que los productos de la PCR permanecen en disolución, este fragmento puede utilizarse para múltiples amplificaciones.
Other Notes
Campo de uso: Para uso exclusivo en investigación interna
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.