This item is supplied as a Lyophilized Powder. This information is listed in the product specification sheet. Please see the link below to review:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/167/557/V7000-BULK________SIGMA____.pdf
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $52.300 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $163.000 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $291.000 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
232-564-0
NACRES:
NA.77
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
storage temp.
−20°C
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description - | description Type IV, crude dried venom | description Type VI, dried venom |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Hi, does this come as a powder?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this item come in a liquid form? What should I resuspend it in? Elaine
1 answer-
A similar product, A9378, is listed under the same EC number (232-564-0) and is provided as an aqueous suspension at 5mg/mL.
This would indicate V7000 can be dissolved in water as well at this concentration.Helpful?
-