Product V5625 (Snake venom from Bothrops jararaca) is a crude extract. It contains a number of compounds, including carbohydrates and proteins. The individual components have not been identified. Please see the link below to a publication that may be helpful.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402457/#:~:text=These%20data%20suggest%20that%20sub,cancer%20cell%20growth%20and%20survival.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $420.000 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Snake venom from Bothrops jararaca,
form
lyophilized
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Snake venom from Bothrops jararaca mainly contains three types of toxins snake venom metalloproteinases (SVMP), snake venom serine proteases (SVSP), and C-type lectin-like proteins (CTLP). These toxins aids in the pathogenesis of envenomation by activating blood coagulation prothrombin, von Willebrand factor (VWF), and factor X, and by altering the function of protein C, kininogen, and blood platelets.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the composition of V5625 Snake venom from Bothrops jararaca?
What is the composition of V5625 Snake venom from Bothrops jararaca?
1 answer-