U1006
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Sinónimos:
UTP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
yeast (Candida Utilis)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95 (HPLC)
Formulario
liquid
concentración
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
color
colorless
actividad extraña
DNase and RNase, none detected
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Clave InChI
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Información sobre el gen
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.