Saltar al contenido
TMO144530
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 24, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Sinónimos:
multiwell plate, non treated multiwell plate, non treated plate, Nunc 144530, cultivation plate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Nunc 144530
Packaging:
case of 75 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
packaging
case of 75 ea
manufacturer/tradename
Nunc 144530
L × W
128 mm × 86 mm
wells
24
General description
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Application
  • Suspension cell cultures.
Features and Benefits
  • Flat-bottom round wells.
  • Excellent optical properties.
  • Raised well rims to lower the risk of cross-contamination.
  • Lid with notched corners for good fit and easy orientation.
  • Sterile and non-pyrogenic.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Non-Treated Multidish
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)