T3293
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 30 mL
Sinónimos:
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 3138-0030
capacidad nominal
30 mL
Descripción general
Envase
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)