Documentos clave
T2543
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 10 mL
Sinónimos:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
polypropylene copolymer
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 3139-0010
capacidad nominal
10 mL
Envase
With sealing cap
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)