T2011
Trypsin inhibitor
powder
Sinónimos:
Ovomucoid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type III-O (free of ovoinhibitor)
origen biológico
chicken egg white
Nivel de calidad
tpo
Type III-O (free of ovoinhibitor)
Formulario
powder
mol peso
14 kDa
solubilidad
water: soluble 10 g/L
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
- to terminate proteolysis reaction
- in OVO-1 solution to triturate the cell suspension for the dissociation of retina
- in phosphate buffered saline for dissociation of cortices
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Otras notas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.