SRP6158
EPO human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EP, EPO-alpha, Epoetin, Erythropoietin-alpha, MGC138142
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
36 kDa (monomer, glycosylated)
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EPO(2056)
Descripción general
Aplicación
- EPO (erythropoietin) has been used as a component of the culture medium for cardiac stem cells.
- In cultured cerebellar granule cells and hippocampal neurons, it has been used to study effect of EPO on glutamate release.
- It has also been used as a component of endothelial differentiation medium.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)