SRP0235
PI3 kinase [p110a(H1047R)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic α, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥60% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥1770 pmol/min-μg
mol peso
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
envase
pkg of 20 μg
concentración
0.38 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PIK3CA(5290)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)