SRP0216
SHP-1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HCP, Hematopoietic cell phosphatase, PTP-1C, PTPN6, SHP-1L
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
95 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
1 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PTPN6(5777)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)