SML3682
ST2825
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,4′R,8′aR)-1-[2-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl]amino]phenyl]acetyl]tetrahydro-6′-oxo-spiro[pyrrolidine-2,7′(6′H)-[2H]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazine]-4′-carboxamide, PAM4-SP19-Beta8-NH2, ST 2825, ST-2825
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)