Saltar a
SML3086
Diclofenac
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor
Sinónimos:
2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$96.400
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$390.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
296.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$96.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diclofenac is an orally available, potent and selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Diclofenac is used to treat pain and inflammatory diseases. It inhibits both cycloxygenase-1 (COX-1) and cycloxygenase-2 (COX-2).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D6899A8861287840
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable, non-selective cyclooxygenase inhibitor (IC50 = 60 nM and 200 nM for ovine COX-1 and COX-2 respectively) and potent non-steroidal anti-inflammatory drug with analgesic activity.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
color
white to beige
color
-
color
off-white to light tan
color
white
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Gastrointestinal tract
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)