Merck
SML2857
Sigma-Aldrich
LHVS
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-(E)-3-(4-Morpholine-carbonylleucyl)amino-5-phenyl-1-phenylsulfonyl-1-pentene, Morpholinurea-leucine-homophenylalanine-vinylsulfone-phenyl, Mu-Leu-Hph-VSPh, Mu-Leu-HphVSPh
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H37N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
527.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](/C=C/S(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)N3CCOCC3
Clave InChI
YUMYYTORLYHUFW-MSKIIMLESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor in vitro and in vivo.
LHVS is an irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor (CatS Ki = 5.9 nM; CatO2/L/B Ki = 0.23/0.72/39 μM, Cruzain Ki = 0.22 μM) that targets CatS active site thiol for covalent modification via its vinyl sulfone moiety. LHVS is a useful tool for studyting CatS-mediated responses in cultures (typical dosing ranges: 25 nM to 10μM) and in animals in vivo, including CatS-induced itch in mice (30 mg/kg sc.), morphine-induced antinociceptive tolerance in rats (50 nmol/rat itrathetically) and mechanical hyperalgesia in nerve-injured rats (3-30 mg/kg sc.).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)