SML2814
UNC7145
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
InChI
1S/C24H23N5O4/c1-15(2)29(24(32)18-7-8-19-20(11-18)33-13-22(30)27-19)12-16-3-5-17(6-4-16)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h3-11,14-15H,12-13H2,1-2H3,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
Clave InChI
HUIINGSTUYTZJL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)