Merck
SML2594
Sigma-Aldrich
Sapacitabine
Sinónimos:
CS 682, CYC 682, N-[1-(2-Cyano-2-deoxy-β-D-arabinofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]hexadecanamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H42N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
490.64
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1\C(=N\C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)\C=CN(C1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]2C#N)O)CO
InChI
1S/C26H42N4O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-23(32)28-22-16-17-30(26(34)29-22)25-20(18-27)24(33)21(19-31)35-25/h16-17,20-21,24-25,31,33H,2-15,19H2,1H3,(H,28,29,32,34)/t20-,21+,24-,25+/m0/s1
Clave InChI
LBGFKUUHOPIEMA-PEARBKPGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sapacitabine is an orally active prodrug of nucleoside analog CNDAC that exhibits potent anti-tumor activity in both blood and solid tumors. CNDAC incorporates into DNA where it causes single-strand breaks (SSBs), which are converted into double strand breaks (DSBs) during S phase.
orally active prodrug of nucleoside analog CNDAC that incorporates into DNA where it causes single-strand breaks
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)