Saltar a
SML2580
GNE-140
≥98% (HPLC), lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor, powder
Sinónimos:
(6R)-3-[(2-Chlorophenyl)thio]-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-6-(3-thienyl)-2(1H)-pyridinone, (R)-3-(2-Chlorophenyl)sulfanyl-6-(4-morpholinophenyl)-6-(3-thienyl)piperidine-2,4-dione, GNE 140, GNE140
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$150.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$578.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23ClN2O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
499.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$150.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
GNE-140, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI key
SUFXXEIVBZJOAP-RUZDIDTESA-N
Biochem/physiol Actions
Active site-targeting, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor that affects glycolysis-dependent cancer proliferation & survival.
GNE-140 is an active site-targeting, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor (LDH-A/B/C IC50 = 3/5/5 nM; LDH-A IC50 = 22 nM with mixed GNE-140 diastereomers; malate dehydrogenases MDH1/2 IC50 >10 μM; 301 kinases IC50 >1 μM) that reduces cellular lactate (IC50 = 670 nM; MIA PaCa-2) and upregulates pyruvate levels. GNE-140 affects glycolysis-dependent cancer proliferation (IC50 = 430 nM; MIA PaCa-2 & KP-2) & survival, but not oxidative phosphorylation (OXPHOS)-dependent growth. Due to rapid clearance, GNE-140 is ineffective against MIA PaCa-2 tumor growth with only transient lactate-reducing efficacy in tumor tissue in mice in vivo (100-400 mg/kg b.i.d. p.o.).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU057121260932CB_09100101
vibrant-m
Mero-14
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Gne
description
Dye content 95 %
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100101, human lung, Spindle shaped cells
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)