SML2563
TFMB-(S)-2HG
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic acid, [3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl ester, (S)-2-HG-TFMB, (S)-2HG-TFMB, (S)-3-(Trifluoromethyl)benzyl 5-oxotetrahydrofuran-2-carboxylate, (S)-TFMB-2-HG, (S)-TFMB-2HG, (S)-TFMB-OTC, TFMB-(S)-2-HG, TFMB-L2HG, Trifluoromethylbenzyl-(S)-2-HG
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)COC(=O)[C@H]2OC(=O)CC2
Clave InChI
UXTLNUGKDZMPTC-JTQLQIEISA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)