Saltar a
SML2221
CU-CPT9a
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methyl-4-(7-methoxyl-4-quinolinyl)-phenol, Phenol, 4-(7-methoxy-4-quinolinyl)-2-methyl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$112.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
265.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$112.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C23)=CC=C1O
InChI
1S/C17H15NO2/c1-11-9-12(3-6-17(11)19)14-7-8-18-16-10-13(20-2)4-5-15(14)16/h3-10,19H,1-2H3
InChI key
HNYBTVKYLVLWCB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CU-CPT9a is a potent and selective inhibitor of Toll-like receptor 8 (TLR8). It binds to TLR8 at a site different from current small-molecule TLR7/8 agonists, stabilizing the TLR8 dimer in its resting state, thus preventing TLR8 activation It exhibited an IC50 value of 0.5 nM and blocked TLR8 activation induced by either resiquimod (R848) or ssRNA without affecting the closely related TLR7 or cells expressing other TLRs. CU-CPT9a also suppressed TNF-α levels in a dose-dependent manner in cells from patients with rheumatoid arthritis.
Inhibitor of Toll-like receptor 8 (TLR8)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1145SML1260SML2656
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)