SML1972
LLY-283
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((R)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (R)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(R)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 283, LLY283
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
Clave InChI
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)