SML1827
CCF642
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenyl)-5-((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)-2-thioxothiazolidin-4-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
yellow to orange
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C1SC(C(N1C(C=C2)=CC=C2OC)=O)=CC(S3)=CC=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H10N2O4S3/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)16-14(18)12(24-15(16)22)8-11-6-7-13(23-11)17(19)20/h2-8H,1H3
Clave InChI
SPYIETQLOVDJCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)