Saltar a
SML1723
2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-α-carboline, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine, 9H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, AαC, AaC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$99.600
$84.660
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
183.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$84.660
Precio de catálogo$99.600Ahorre 15 %
Descuento solo en la Web
Disponible para enviar HOYDetalles
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C=C1)=NC2=C1C(C=CC=C3)=C3N2
InChI
1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
InChI key
FJTNLJLPLJDTRM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AαC (2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole) is a potential human carcinogen, which is generated by the combustion of tobacco, or by pyrolysis of protein.
AαC (2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole) is a potential human carcinogen, which is generated by the combustion of tobacco, or by pyrolysis of protein. AαC potentially contributes to liver or digestive tract cancers. Inside body AαC is metabolized to intermediates (possibly short-lived nitrenium ion of AαC) that react with DNA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CDS017885CBR00326
description
≥98% (HPLC)
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
-
color
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)