Documentos clave
SML1577
Sigma-Aldrich
Rubrofusarin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5,6-Dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-benzo[g]chromen-4-one, CID 72537, NSC258316
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
272.25
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
yellow to orange
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)cc(cc3O)OC)O
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-10(16)14-12(20-7)5-8-4-9(19-2)6-11(17)13(8)15(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
Clave InChI
FPNKCZKRICBAKG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Rubrofusarin is an orange polyketide pigment produced by Fusarium graminearum and other fungal species that exhibit potent anti-cancer and anti-mycobacterial activities. Rubrofusarin is a mycotoxin that inhibits human DNA topoisomerase II-α.. Additionally, Rubrofusarin shows a significant anti-estrogenic activity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)