Merck
SML1543
Sigma-Aldrich
Apratastat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butyn-1-yl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, (3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butynyl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, TMI 005, TMI-005
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
414.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(N1CCSC(C)(C)[C@@H]1C(NO)=O)(C2=CC=C(OCC#CCO)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O6S2/c1-17(2)15(16(21)18-22)19(9-12-26-17)27(23,24)14-7-5-13(6-8-14)25-11-4-3-10-20/h5-8,15,20,22H,9-12H2,1-2H3,(H,18,21)/t15-/m0/s1
Clave InChI
MAVDNGWEBZTACC-HNNXBMFYSA-N
Descripción general
Apratastat is one of the thiomorpholine sulfonamide hydroxymate selective inhibitors of ADAM17 (a disintegrin and metalloproteinase).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Apratastat (TMI-005) is an orally active, potent and selective dual inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17/ TACE) and matrix metalloprotease (MMP).
Apratastat is an orally active, potent and selective dual inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17/ TACE) and matrix metalloprotease (MMP).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of apratastat: a population-based approach.
Shu C et al
Journal of Clinical Pharmacology, 51(4), 472-481 (2011)
Bridget M Ford et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(3), F323-F332 (2013-05-17)
Matrix protein accumulation is a prominent feature of diabetic nephropathy that contributes to renal fibrosis and decline in renal function. The pathogenic mechanisms of matrix accumulation are incompletely characterized. We investigated if the matrix metalloprotease a disintegrin and metalloprotease1 7