SML1496
Buformin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Butylbiguanide hydrochloride, N-Butyl-imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].N\C(=N/CCCC)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C6H15N5.ClH/c1-2-3-4-10-6(9)11-5(7)8;/h2-4H2,1H3,(H6,7,8,9,10,11);1H
Clave InChI
KKLWSPPIRBIEOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)