Merck
SML1434
Sigma-Aldrich
UNC2170 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-Bromo-N-(3-(tert-butylamino)propyl)benzamide trifluoroacetate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21BrN2O · C2HF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
427.26
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
color
colorless to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CC=CC(C(NCCCNC(C)(C)C)=O)=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C14H21BrN2O.C2HF3O2/c1-14(2,3)17-9-5-8-16-13(18)11-6-4-7-12(15)10-11;3-2(4,5)1(6)7/h4,6-7,10,17H,5,8-9H2,1-3H3,(H,16,18);(H,6,7)
Clave InChI
DPAGQICQYYQSQP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
UNC2170 is an inhibitor of DNA damage response protein 53BP1, which recognizes dimthyl lysine residues on lysine 20 on histone H4 that is involved in double-strand DNA breaks. 17-fold selectivity for 53BP1 as compared to other methyl-lysine (Kme) binding proteins tested.
UNC2170 is an inhibitor of DNA damage response protein 53BP1.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)