Saltar a
SML1290
PA-824
≥98% (HPLC), Cell wall synthesis inhibitor, powder
Sinónimos:
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$210.000
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$846.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12F3N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
359.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$210.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
PA-824, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
color
white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CO[C@H]2C[n]3c(nc(c3)[N+](=O)[O-])OC2
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI key
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-tuberculosis drug
PA-824 is an anti-tuberculosis drug that exhibits multiple mechanism of action, including both cell wall inhibition and respiratory poisoning.
PA-824 is an anti-tuberculosis drug.
PA-824 is a pro-drug that has an effect on both replicating and non-replicating Mycobacterium tuberculosis. It is activated by deazaflavin (cofactor F420)-dependent nitroreducase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3450
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to brown
color
white to beige
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)