SML1059
MMB-4
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,1′-Methylenebis[4-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium dibromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
light yellow to light brown
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O/N=C/C1=CC=[N+](C[N+]2=CC=C(/C=N\O)C=C2)C=C1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C13H12N4O2.2BrH/c18-14-9-12-1-5-16(6-2-12)11-17-7-3-13(4-8-17)10-15-19;;/h1-10H,11H2;2*1H
Clave InChI
ZKQNRRLCBJUEBC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience