SML0864
EMPA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Ethyl-2-[(6-methoxy-3-pyridinyl)[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(3-pyridinylmethyl)-acetamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
film
color
white to light brown
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N(CC(=O)N(CC)Cc3cnccc3)c2cnc(cc2)OC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C23H26N4O4S/c1-4-26(16-19-9-7-13-24-14-19)23(28)17-27(20-11-12-22(31-3)25-15-20)32(29,30)21-10-6-5-8-18(21)2/h5-15H,4,16-17H2,1-3H3
Clave InChI
KJPHTXTWFHVJIG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)