Saltar a
SML0280
(2′Z)-Indirubin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one; [Δ2,3′-Biindoline]-2′,3-dione (7CI,8CI), C.I. 73200, Couroupitine B, Indigo red, Indigopurpurin, NSC 105327
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$104.000
$88.400
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$421.000
$357.850
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
262.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
$88.400
Precio de catálogo$104.000Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
InChI key
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and of cyclin-dependent kinases (CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, CDK4/cyclin D1, CDK5/p35). Also, indirubin is a specific Aryl Hydrocarbon receptor (AHR) ligand.
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and specific AHR ligand.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I0658SML0310SML2812
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)