Merck
SMB00202
Sigma-Aldrich
Undulatoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O9
Número de CAS:
Peso molecular:
354.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2O1
InChI
1S/C16H18O9/c1-6-2-8(18)12-9(19)3-7(4-10(12)23-6)24-16-15(22)14(21)13(20)11(5-17)25-16/h2-4,11,13-17,19-22H,5H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clave InChI
BYYDEEAJCDGLER-YMILTQATSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)